Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 67,50 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15990B
Feature:
Holds 25 x slides 76x26 mm
Material:
polypropylene
67,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15990B
size
141x92x30 mm
color
red
Features and Benefits
- The slide box is made of durable polypropylene.
- The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
- Latch locks keep hinged lids securely closed.
- Stability is maximized by stacking feet.
- Slide identification card - capacity 100 slides
- No liner
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature Holds 25 x slides 76x26 mm | feature Holds 25 x slides 76x26 mm | feature Holds 25 x slides 76x26 mm | feature Holds 100 x slides 76x26 mm |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15990B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15990A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15990C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15991B |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| color red | color blue | color white | color red |
| size 141x92x30 mm | size 43x24x88 mm | size 141x92x30 mm | size 210x169x37 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Slide box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?