Merck
HS120818
OneRack® Multi
purple polypropylene (/natural)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 120818
Feature:
to hold 20 x 10-17 mm tubes OR 12 x 25 - 30 mm tubes
Material:
purple polypropylene (/natural)
Packaging:
pkg of 1 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
purple polypropylene (/natural)
feature
to hold 20 x 10-17 mm tubes OR 12 x 25 - 30 mm tubes
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120818
L × W × H
309 mm × 107 mm × 77 mm
well diam. × diam. × diam.
10-13 mm × 13-17 mm × 25-30 mm
General description
OneRack® Multi to najbardziej elastyczny stojak na probówki zaprojektowany do użytku z wieloma średnicami i wysokościami probówek. Każdy stojak zawiera 1 podstawę i 6 wkładek. Wśród 6 wkładek znajdują się po dwie z każdego rozmiaru (10-13 mm, 13-17 mm, 25-30 mm).
Features and Benefits
  • Wymienne wkładki do statywu na probówki utrzymują probówki o różnych rozmiarach na miejscu podczas naprzemiennego używania naczyń na próbki.
  • Wkładki można obracać w górnym lub dolnym położeniu, aby bezpiecznie dopasować je do rozmiaru i wysokości używanej probówki.
  • Otwarta konstrukcja zapewnia lepszą widoczność podziałek probówek podczas napełniania
  • Stojaki mają unikalną konstrukcję łezki, która umożliwia lepsze utrzymanie probówek w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami
  • Możliwość obrócenia wkładki stojaka na probówki do pozycji kątowej, aby ułatwić wygodniejsze pipetowanie
Legal Information
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under OneRack® Multi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)