Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.16
UNSPSC Code:
41121800
Material:
assorted colors
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
assorted colors
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120653
General description
Zapięcia do folderów slajdów zapewniają miejsce na etykiety identyfikacyjne i zabezpieczają folder slajdów, aby slajdy nie wypadły podczas transportu folderu.
Features and Benefits
- Wykonane z tworzywa ABS
- Idealne do zastosowań w histologii, mikrobiologii i patologii, a także w środowiskach badawczych z wieloma użytkownikami
- Zapięcia można oznaczyć trwałym markerem lub dołączyć etykietę
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zapięcie wsuwane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?