Przejdź do
HS120398
OneRack® Test Tube Rack
Half, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 36 wells, well diam. 13 mm, yellow
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
8 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120398
Feature:
Holds 36 x 13 mm tubes, Holds 36 x 5-10 mL tubes
Material:
polyoxymethylene (fiberglass reinforced)
Packaging:
pk of 8 racks
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polyoxymethylene (fiberglass reinforced)
feature
Holds 36 x 13 mm tubes, Holds 36 x 5-10 mL tubes
packaging
pk of 8 racks
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120398
L × W × H
10.4 × 10.4 × 5.9 cm
size
36 wells
well diam.
13 mm
color
yellow
General description
OneRack test tube rack is tough and more highly resistant to acids, bases, solvents, and heat. These durable racks are molded in a single, continuous piece. There is no assembly required and no detachable pieces.
Features and Benefits
  • molded coordinates for tube orientation
  • stable design for use in water baths
  • flat labeling area for easier identification
  • available in half and full rack sizes
  • Fiberglass reinforced POM offers the highest chemical and heat resistance (-40 to 140C)
  • Polypropylene offers good chemical and heat resistance (0 to 110C)
Legal Information
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under OneRack® Test Tube Rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)