Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł |
Informacje o tej pozycji
371,00 zł
material
polypropylene
feature
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120376
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
12 mm
color
blue
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Holds 81 x 1.5-2 mL tubes, blue, pk of 10 | description natural, pk of 10, Holds 81 x 1.5-2 mL tubes | description Holds 81 x 0.5 mL tubes, white, pk of 10 | description Holds 144 x 0.2 mL tubes, white, pk of 10 |
| feature Holds 81 x 1.5-2 mL tubes | feature Holds 81 x 1.5-2 mL tubes | feature Holds 81 x 0.5 mL tubes | feature Holds 144 x 0.2 mL tubes |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120376 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120262 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120383 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120379 |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| packaging pk of 10 | packaging pk of 10 | packaging pk of 10 | packaging pk of 10 |
| color blue | color natural | color white | color white |
| well diam. 12 mm | well diam. 12 mm | well diam. 12 mm | well diam. 7.9 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?