Przejdź do
HS120371
TrueNorth® Flatpack PP Thin Film Freezer Boxes
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes, blue, pk of 10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120371
Feature:
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pk of 10
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
feature
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120371
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
12.1 mm
color
blue
Features and Benefits
  • made from polypropylene material
  • easy self-assemble boxes shipped flat-packed
  • more durable than cardboard boxes as they are not susceptible to moisture
  • significantly reduces the change of mold
  • dividers included with the boxes
  • store down to temperatures of -80C
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120372HS120370HS120383
description
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes, blue, pk of 10
description
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes, green, pk of 10
description
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes, white, pk of 10
description
Holds 81 x 0.5 mL tubes, white, pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120371
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120372
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120370
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120383
feature
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
feature
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
feature
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
feature
Holds 81 x 0.5 mL tubes
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
12.1 mm
well diam.
12.1 mm
well diam.
12.1 mm
well diam.
12 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)