Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103025
Feature:
for tubes 0.2 mL and assay plates
Material:
blue polycarbonate
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
blue polycarbonate
feature
for tubes 0.2 mL and assay plates
parameter
-20 °C temp. limit
L × W × H
225 × 165 × 110 mm
size
96 wells
General description
Protect temperature sensitive samples at the bench or in the freezer. Mini Coolers are ideal for keeping PCR reagents, enzymes, and other biochemical reagents cool while working at the bench. Filled with insulating gel, the mini coolers can also be used for ccontrolled sample freezing and for longer temperature retention samples.
Features and Benefits
- polycarbonate construction with rubber non-slip feet
- gridded and keyed one-position lids for easy sample identification
- 0.5 mL tube adapters supplied as standard with the 0.5-2.0 mL tube size versions
- temperature retention graph supplied with each of the 7 styles
- versions available or 0.5 and 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes and cyrogenic vials and a 96-place version for 0.2 mL tubes and assay plates
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature for tubes 0.2 mL and assay plates | feature for tubes 0.5 ‑ 2 mL | feature for tubes 0.5 ‑ 2 mL | feature for tubes 0.5 ‑ 2 mL |
| material blue polycarbonate | material blue polycarbonate | material green polycarbonate | material green polycarbonate |
| L × W × H 225 × 165 × 110 mm | L × W × H 245 × 105 × 100 mm | L × W × H 145 × 105 × 100 mm | L × W × H 245 × 105 × 100 mm |
| parameter -20 °C temp. limit | parameter -20 °C temp. limit | parameter 0 °C temp. limit | parameter 0 °C temp. limit |
| size 96 wells | size 32 wells | size 12 wells | size 32 wells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueNorth® Mini Cooler
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?