Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA023369
Sigma-Aldrich
Anti-FAM83G antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anty-FLJ41564, Anty-PAWS1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Opis ogólny
Gen FAM83G (family with sequence similarity 83 member G), określany również jako PAWS1 (protein associated with SMAD1), jest konserwowany u kręgowców i należy do rodziny hipotetycznych białek FAM83A-H. Białka te zawierają konserwatywną domenę N-końcową o nazwie DUF1669, której funkcja nie została jeszcze określona. Domena ta zawiera domniemany motyw pseudofosfolipazy D.
Immunogen
Protein FAM83G recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen FAM83G (family with sequence similarity 83 member G) koduje białko, które wchodzi w interakcje z SMAD1 (podobne do matek przeciw dekapitacji 1). Niezależnie od SMAD4, kodowane białko tworzy kompleks z SMAD1 i tworzy substrat dla kinaz receptora BMP typu I (białka morfogenetycznego kości). PAWS1 tworzy również substrat dla ALK3 (aurora-like kinase), receptora BMP typu IA, a jego fosforylacja jest indukowana przez BMP. Fosforylowany PAWS1 reguluje ekspresję NEDD9 (neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 9 ) i ASNS (asparagine synthetase), które są genami docelowymi BMP niezależnymi od SMAD4. Reguluje również ekspresję kilku genów niezależnych od stymulacji BMP. PAWS1 jest zaangażowany w regulację szlaku BMP.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75957
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Janis Vogt et al.
Open biology, 4, 130210-130210 (2014-02-21)
Bone morphogenetic proteins (BMPs) control multiple cellular processes in embryos and adult tissues. BMPs signal through the activation of type I BMP receptor kinases, which then phosphorylate SMADs 1/5/8. In the canonical pathway, this triggers the association of these SMADs