Kluczowe dokumenty
HPA017891
Sigma-Aldrich
Anti-BEND3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BEN domain-containing protein 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
Opis ogólny
Białko zawierające domenę BEN 3 (BEND3) jest zlokalizowane w jąderkach komórek. To związane z heterochromatyną białko posiada trzy reszty aminokwasowe w regionie amino-końcowym, który działa jako sygnał lokalizacji jądrowej (NLS).
Immunogen
BEN domain-containing protein 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko 3 zawierające domenę BEN (BEND3) odgrywa rolę represora transkrypcji w jądrze, w którym wiąże się z promotorami genów rybosomalnego RNA (rRNA), pomagając w tłumieniu genów rRNA. Utrata funkcji BEND3 wykazała zmniejszenie metylacji promotorów rDNA. Białko wiąże się z kompleksem remodelującym jąderka (NoRC), a w formie SUMOylowanej wiąże się z ubikwityną specyficzną dla proteazy 21 (USP21). Jego nadekspresja powoduje wczesną kondensację chromatyny i silną heterochromatynizację, prowadząc do zatrzymania cyklu komórkowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72814
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abid Khan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(27), 8338-8343 (2015-06-24)
Ribosome biogenesis dictates the translational capacity of cells. Several mechanisms establish and maintain transcriptional output from eukaryotic ribosomal DNA (rDNA) loci. rDNA silencing is one such mechanism that ensures the inactivity and hence the maintenance of a silenced state of
Hirokazu Shiheido et al.
Biochemical and biophysical research communications, 457(4), 589-594 (2015-01-21)
BEN domain-containing protein 3 (BEND3) has recently been reported to function as a heterochromatin-associated protein in transcriptional repression in the nucleus. BEND3 should have nuclear localization signals (NLSs) to localize to the nucleus in light of its molecular weight, which
Kizhakke M Sathyan et al.
Journal of cell science, 124(Pt 18), 3149-3163 (2011-09-15)
In eukaryotes, higher order chromatin structure governs crucial cellular processes including DNA replication, transcription and post-transcriptional gene regulation. Specific chromatin-interacting proteins play vital roles in the maintenance of chromatin structure. We have identified BEND3, a quadruple BEN domain-containing protein that