Przejdź do
HISTO-PB
Visikol® HISTO Bufor penetracji
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
803,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352203
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Visikol HISTO Penetration Buffer to bufor do odzyskiwania antygenu zaprojektowany, aby pomóc w wizualizacji tkanek w 3D. Korzystanie z buforu Visikol HISTO Penetration Buffer daje badaczom więcej czasu na skupienie się na tym, co ważne, zamiast na przygotowywaniu mediów.
Application
Gotowy do użycia środek do odzyskiwania antygenu w protokołach oczyszczania tkanek Visikol HISTO.
Features and Benefits
  • Zapewnia przezroczystość próbek tkanek do obrazowania.
  • Uzyskanie wyraźniejszych, ostrzejszych obrazów w aplikacjach barwienia tkanek przeciwciałami.
  • Proces oczyszczania tkanek Visikol HISTO nie wpływa na wcześniejsze znakowanie immunologiczne.
  • Oszczędność czasu. Metoda Visikol HISTO jest szybka w porównaniu z wieloma popularnymi obecnie technikami oczyszczania tkanek.
  • Zachowanie morfologii i zawartości lipidów w próbkach.
  • Metoda oczyszczania tkanek HISTO jest łatwo odwracalna dla dalszych badań histologicznych 2D/IHC lub dla walidacji danych 3D w porównaniu z tradycyjną histologią.
  • Nietoksyczny.
Legal Information
HISTO is a trademark of Visikol, Inc.
Visikol is a registered trademark of Visikol, Inc.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HISTO-ABHISTO-BBHISTO-WB
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)