Przejdź do
HCLHPV
Kontrola analitu HPV/p16
Cell line controls for immunohistochemistry and in situ hybridization
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352203
Produkt HCLHPV nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human cell culture
packaging
pkg of 1 ea cell microarray block (HCL006), pkg of 2 slides (HCL004), pkg of 5 slides (HCL005)
manufacturer/tradename
Histocyte
storage temp.
2-8°C
General description
HPV/p16 Analyte Control ma trzy rdzenie linii komórkowych, które wykazują wysoką, średnią i ujemną ekspresję wysokiego ryzyka wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 16 i 18. Te same linie komórkowe wykazują również wysoką jednorodną, wysoką heterogenną i ujemną ekspresję p16.
Szkiełka i bloki kontrolne HistoCyte Laboratories są wykonane z hodowanych ludzkich linii komórkowych, aby zapewnić wymagany zakres ekspresji określonego biomarkera. Linie komórkowe są przetwarzane przy użyciu zastrzeżonych metod, które pozwalają na utworzenie bloku komórkowego o wysokiej gęstości z rdzeniami, które zachowują swoją morfologię komórkową. Dostępne jako wstępnie przycięte, niebarwione szkiełka lub jako bloki mikromacierzy komórkowych do sekcjonowania.
Application
Idealne do stosowania jako szkiełka kontrolne do hybrydyzacji in situ HPV (ISH) i immunohistochemii p16 (IHC).
Szkiełka histologiczne HPV/p16 Analyte Control mają trzy rdzenie linii komórkowych zapewniające zakres ekspresji dla HPV typu 16 i 18: wysoki, średni i ujemny. Te same linie komórkowe wykazują również wysoką jednorodną, wysoką heterogenną i ujemną ekspresję p16. Kontrole analitu są umieszczone na jednym końcu szkiełka, umożliwiając zastosowanie próbki na tym samym szkiełku w celu prawidłowego porównania.
Blok mikromacierzy komórkowej HPV/p16 Analyte Control zawiera trzy rdzenie linii komórkowych o średnicy 2 mm i długości od 3,0 do 3,5 mm. Blok mikromacierzy komórkowej może dać ponad 300 przekrojów w zależności od grubości.
Preparation Note
Bloki mikromacierzy komórkowych są utrwalane w 10% obojętnej zbuforowanej formalinie i zatapiane w parafinie. Wstępnie wycięte, niebarwione szkiełka są przygotowywane z wycinków o grubości 4 μm, montowane na dodatnio naładowanych szkiełkach i suszone w temperaturze 37 °C przez noc.
Other Notes
Aby uzyskać certyfikaty analizy, skontaktuj się z info@histocyte.com.
Broszura HPV/p16 Analyte Control jest dostępna w HistoCyte Laboratories.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)