Merck
HCLBRSTDR
Analiza piersi ControlDR
human cell culture
Synonim(y):
ER/PGR/HER2 Zakres dynamiczny Kontrola analitu
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.47
Packaging:
pkg of 1 ea cell microarray block (HCL018), pkg of 2 slides (HCL016), pkg of 5 slides (HCL017)
Manufacturer/tradename:
Histocyte
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Analiza piersi ControlDR, Cell line controls for immunohistochemistry and in situ hybridization
biological source
human cell culture
packaging
pkg of 1 ea cell microarray block (HCL018), pkg of 2 slides (HCL016), pkg of 5 slides (HCL017)
manufacturer/tradename
Histocyte
storage temp.
2-8°C
General description
Wielofunkcyjny zestaw Breast Analyte ControlDR ma pięć rdzeni linii komórkowych, które wykazują dynamiczny zakres ekspresji dla ER, PR i Her-2.
Szkiełka i bloki kontrolne HistoCyte Laboratories są wykonane z hodowanych ludzkich linii komórkowych, aby zapewnić wymagany zakres ekspresji określonego biomarkera. Linie komórkowe są przetwarzane przy użyciu zastrzeżonych metod, które pozwalają na utworzenie bloku komórkowego o wysokiej gęstości z rdzeniami, które zachowują swoją morfologię komórkową. Dostępne jako wstępnie przycięte, niebarwione szkiełka lub jako bloki mikromacierzy komórkowych do sekcjonowania.
Application
Idealny do stosowania jako kontrola tego samego szkiełka do immunohistochemii (IHC) i hybrydyzacji in situ (ISH) w laboratoriach, które potrzebują ogólnej kontroli tkanki piersi.
Szkiełka histologiczne Breast Analyte ControlDR mają pięć rdzeni linii komórkowych zapewniających dynamiczny zakres ekspresji białek ER, PGR i Her-2. Kontrole analitów są umieszczone na jednym końcu szkiełka, umożliwiając zastosowanie próbki na tym samym szkiełku w celu prawidłowego porównania.
Blok mikromacierzy komórkowej Breast Analyte ControlDR zawiera pięć rdzeni linii komórkowej o średnicy 2 mm i długości od 3,0 do 3,5 mm. Blok mikromacierzy komórkowej może dać ponad 300 przekrojów w zależności od grubości.
Preparation Note
Bloki mikromacierzy komórkowych są utrwalane w 10% obojętnej zbuforowanej formalinie i zatapiane w parafinie. Wstępnie wycięte, niebarwione szkiełka są przygotowywane z wycinków o grubości 4 μm, montowane na dodatnio naładowanych szkiełkach i suszone w temperaturze 37 °C przez noc.
Other Notes
Certyfikaty analizy można uzyskać pod adresem info@histocyte.com.
Broszura Breast Analyte ControlDR jest dostępna w HistoCyte Laboratories.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)