Przejdź do
HCLALKLY
ALK-Lymphoma Analyte Control
Cell line controls for immunohistochemistry and in situ hybridization
Synonim(y):
Kontrola analitu NPM-ALK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352203
Biological source:
human cell culture
Manufacturer/tradename:
Histocyte
Produkt HCLALKLY nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human cell culture
packaging
pkg of 1 ea cell microarray block (HCL012), pkg of 2 slides (HCL010), pkg of 5 slides (HCL011)
manufacturer/tradename
Histocyte
storage temp.
2-8°C
General description
ALK-Lymphoma Analyte Control ma dwa rdzenie linii komórkowych, które wykazują pozytywną i negatywną ekspresję chłoniaka związanego z NPM-ALK.
Szkiełka i bloki kontrolne HistoCyte Laboratories są wykonane z hodowanych ludzkich linii komórkowych, aby zapewnić wymagany zakres ekspresji określonego biomarkera. Linie komórkowe są przetwarzane przy użyciu zastrzeżonych metod, które pozwalają na utworzenie bloku komórkowego o wysokiej gęstości z rdzeniami, które zachowują swoją morfologię komórkową. Dostępne jako wstępnie przycięte, niebarwione szkiełka lub jako bloki mikromacierzy komórkowych do sekcjonowania.
Application
Idealny do stosowania jako kontrola tego samego szkiełka do immunohistochemii (IHC) i hybrydyzacji in situ (ISH).
Szkiełka histologiczne ALK-Lymphoma Analyte Control mają dwa rdzenie linii komórkowej zapewniające pozytywną i negatywną ekspresję NPM-ALK. Analityczne kontrole są umieszczone na jednym końcu szkiełka, umożliwiając zastosowanie próbki na tym samym szkiełku w celu prawidłowego porównania.
Blok mikromacierzy komórkowej ALK-Lymphoma Analyte Control zawiera dwa rdzenie linii komórkowej o średnicy 2 mm i długości od 3,0 do 3,5 mm. Blok mikromacierzy komórkowej może dać ponad 300 przekrojów w zależności od grubości.
Preparation Note
Bloki mikromacierzy komórkowych są utrwalane w 10% obojętnej zbuforowanej formalinie i zatapiane w parafinie. Wstępnie wycięte, niebarwione szkiełka są przygotowywane z wycinków o grubości 4 μm, montowane na dodatnio naładowanych szkiełkach i suszone w temperaturze 37 °C przez noc.
Other Notes
Certyfikaty analizy można uzyskać pod adresem info@histocyte.com.
Broszura ALK-Lymphoma Analyte Control jest dostępna w HistoCyte Laboratories.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)