Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
concentration
90-100 μg/mL in ethanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O3/c1-2-3-11-14-17(19)15-12-9-7-5-4-6-8-10-13-16-18(20)21/h7,9,12,15,17,19H,2-6,8,10-11,13-14,16H2,1H3,(H,20,21)/b9-7-,15-12+/t17-/m0/s1
InChI key
HNICUWMFWZBIFP-IRQZEAMPSA-N
Biochem/physiol Actions
Expression of 15-lipoxygenase-1 (15-LOX-1) and its main product, 13(S)-HODE, are decreased in human colorectal and esophageal cancers. Certain non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can induce apoptosis in human colon cancer cells by increased expression of 15-LOX-1, which down-regulates PPAR-delta through 13-HODE.
PPARγ agonist
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (PPARs) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Packaging
Packaged under Argon.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?