Przejdź do
H9030
Hydrocortisone-[1,2,6,7-3H(N)]
≥95% (Radiochemical Purity), ethanol solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.46
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (Radiochemical Purity)
form
ethanol solution
extent of labeling
70-100 Ci/mmol
mass shift
M+16
storage temp.
−20°C
SMILES string
[3H]C1([3H])[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@]4(C)C(=CC(=O)C([3H])([3H])C4([3H])[3H])C1([3H])[3H]
Packaging
serum bottle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)