Przejdź do zawartości
H9000
His-Gly
Synonim(y):
histidylglycine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.21
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(Cc1cnc[nH]1)C(=O)NCC(O)=O
Biochem/physiol Actions
Histidylleucine (His-Leu); histidylglycine (His-Gly) and histidylserine (His-Ser) are N-terminal imidazole containing dipeptides used to study binding of metals such as copper, nickel and zinc.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)