Merck
H8878
Ethyl (±)-2-hydroxyvalerate
Synonim(y):
DL-α-Hydroxyvaleric acid ethyl ester, DL-2-Hydroxypentanoic acid ethyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-066-8
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(O)C(=O)OCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)