Przejdź do
H8017
Hydroxocobalamin acetate
vitamin B12 analog
Synonim(y):
Vitamin B12a acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
966,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C64H91CoN13O16P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1388.39
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058004
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
EC Number:
245-019-7
MDL number:
966,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
red to brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CNC(=O)CC[C@]1(C)[C@@H](CC(N)=O)[C@H]2N=C1C(C)=C3N=C(C=C4N=C(C(C)=C5[C@@H](CCC(N)=O)[C@](C)(CC(N)=O)[C@@]2(C)N5[Co]OC(C)=O)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]4CCC(N)=O)C(C)(C)[C@@H]3CCC(N)=O)OP([O-])(=O)O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)n7cnc8cc(C)c(C)cc78
InChI
1S/C62H90N13O14P.C2H4O2.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2(3)4;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-3/t31?,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI key
QHSPIHUMLGFPKX-WYVZQNDMSA-K
General description
Hydroxocobalamin is an analog of vitamin B12 with OH as an alkyl group. Vitamin B12 cobalamin refers to a group of chemically-related cobalt containing molecules.
Biochem/physiol Actions
Vitamin B12 cobalamin is involved in DNA synthesis and fatty acid synthesis. It also plays a vital role as a coenzyme in the conversion of mitochondrial methylmalonyl co-enzyme A to succinyl co-enzyme A. Vitamin B12 cobalamin is also involved in neurotransmitter synthesis and erythropoiesis. It also functions in the synthesis and maintenance of myelin sheath. Hydroxocobalamin (vitamin B12a, OHCbl) and cyanocobalamin (CNCbl) are storage and delivery forms.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1324308PHR3186C0884
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥97.0%
form
powder
form
-
form
-
form
powder and chunks
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxocobalamin acetate
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)