Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O · C2H2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.25
EC Number:
221-233-6
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3792887
MDL number:
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H12N2O.C2H2O4/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;3-1(4)2(5)6/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
VTBOICJSERLVPD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
Application
Biochem/physiol Actions
Neurotransmitter.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?