Przejdź do zawartości
H7751
4-Phenylphenol
Synonim(y):
4-Hydroxybiphenyl
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
EC Number:
202-179-2
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1907452
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
bp
321 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
InChI key
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Phenylphenol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)