Przejdź do zawartości
H7391
Hexadecanal dimethyl acetal
~98%
Synonim(y):
1,1-Dimethoxyhexadecane
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H38O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(OC)OC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)