Przejdź do
H6508
Heparin−Agarose
Type I, saline suspension
Synonim(y):
Heparin beads, Heparin resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
530,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5380,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
heparin from Porcine intestinal mucosa
Quality Segment
type
Type I
form
saline suspension
extent of labeling
400-1500 μg per mL packed gel (activity approx. 140 USP units per mg)
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
Heparin-agarose is developed from porcine intestinal mucosa and is used in affinity chromatography. Heparin-agarose has been used in studies to provide information on human monocytic ehrlichiosis, tumor necrosis and the effects of coagulation from Vipera snake venom.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13040161304130Y0001282
description
Type I, saline suspension
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
biological source
heparin from Porcine intestinal mucosa
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
saline suspension
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heparin−Agarose
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the binding capacity of this resin?
    1 answer
    1. The minimum binding capacity specification for this material is 0.5 mg Thrombin per mL packed gel. The lot-specific value is reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h6508#product-documentation