Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł |
100000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 979,00 zł |
250000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
500000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł |
1000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
233,00 zł
biological source
Porcine intestinal mucosa
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥140 USP units/mg
color
white to light yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to brownish-yellow
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥140 USP units/mg | description - | description viscosity: 15 cP | description viscosity: 4,000 cP |
| biological source Porcine intestinal mucosa | biological source Porcine (mucosa) | biological source synthetic (organic) | biological source wood (pulp cellulose) |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: 100 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to brownish-yellow | solubility water: 50 mg/mL (colorless to faint yellow) | solubility water: 50 mg/mL, clear to hazy | solubility water: 20 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| color white to light yellow | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
| specific activity ≥140 USP units/mg | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?