Przejdź do zawartości
H6029
7-Hydroxycoumarin β-D-glucuronide sodium salt
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Umbelliferyl β-D-glucuronide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13NaO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.25
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
impurities
5% water (Karl Fischer)
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C15H14O9.Na/c16-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)23-9)22-15-12(19)10(17)11(18)13(24-15)14(20)21;/h1-5,10-13,15,17-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,15+;/m0./s1
InChI key
SKHLGBDGEPDEME-KSOKONAESA-M
Biochem/physiol Actions
Metabolite of 7-ethoxycoumarin and coumarin. Useful as a pharmacokinetic standard in in vitro metabolic studies.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)