Przejdź do
H5889
Hentriacontanoic acid
≥99%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)29COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.82
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
biological source
synthetic
assay
≥99%
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C31H62O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31(32)33/h2-30H2,1H3,(H,32,33)
InChI key
ONLMUMPTRGEPCH-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)