Przejdź do zawartości
H5267
20-Hydroxyecdysone 22-acetate
≥95%
Synonim(y):
2β,3β,14,20,22(R),25-Hexahydroxy-7-cholesten-6-one 22-acetate, 7-Cholestene-2β,3β,14,20,22(R),25-hexol-6-one 22-acetate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H46O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
522.67
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC[C@@]3(O)C1=CC(=O)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]24C)[C@@](C)(O)[C@@H](CCC(C)(C)O)OC(C)=O
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)