Przejdź do
H4644
Hypercalcemia of malignancy factor 1-40 human
≥95% (HPLC), suitable fo drug transporter assays
Synonim(y):
Ala-Val-Ser-Glu-His-Gln-Leu-Leu-His-Asp-Lys-Gly-Lys-Ser-Ile-Gln-Asp-Leu-Arg-Arg-Arg-Phe-Phe-Leu-His-His-Leu-Ile-Ala-Glu-Ile-His-Thr-Ala-Glu-Ile-Arg-Ala-Thr-Ser, PTH-Like Adenylate Cyclase Stimulating Protein, PTHrP (1-40), Parathyroid hormone-related protein (1-40)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
733,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C207H334N66O58
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4675.27
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.26
MDL number:
733,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hypercalcemia of malignancy factor 1-40 human, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
technique(s)
drug transporter assay: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PTHLH(5744)
Biochem/physiol Actions
Hypercalcemia of malignancy factor fragment 1-40 human is a parathyroid hormone-like protein (PLP) fragment used to study parathyroid hormone-related signaling pathways.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H9148T3410G2269
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
technique(s)
drug transporter assay: suitable
technique(s)
drug transporter assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
UniProt accession no.
P12272
UniProt accession no.
P12272
UniProt accession no.
Q2LDY9
UniProt accession no.
P09681
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)