Przejdź do
H4542
Cytochrom P450 2C9*3 (I359L), ludzki
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
CYP2C9 I359L, CYP2C9 Il359Leu
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Form:
liquid
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
54423.1 g/mol
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
description
purified, soluble
form
liquid
specific activity
3-56 units/mg protein
mol wt
54423.1 g/mol
concentration
3.5-25 mg protein/mL (protein), 50-150 nmol/mL, 6-14 nmol/mg protein (specific content)
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CYP2C9(1559)
General description
Dostarczane jako oczyszczone rozpuszczalne białka, a nie preparaty mikrosomalne.
Other Notes
Jedna jednostka przekształci 1,0 nanomola 4`-hydroksylowanego produktu diklofenaku (kwasu 2-(2,6-dichloranilino)fenylooctowego) na minutę przy pH 7,4 i temperaturze 37 °C.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)