Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22ClNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.88
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
color
white
solubility
DMSO: 10 mM, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?