Merck
H4265
Hippuryl-D-Lys
Synonim(y):
N-Benzoyl-Gly-D-Lys
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.34
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCCC(NC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21N3O4/c16-9-5-4-8-12(15(21)22)18-13(19)10-17-14(20)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,16H2,(H,17,20)(H,18,19)(H,21,22)
InChI key
LRCZLURYHGISRZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)