Przejdź do
H3878
Hyodeoxycholic acid
≥98%, Bile acid
Synonim(y):
3α,6α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
201-483-2
MDL number:
Assay:
≥98%
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hyodeoxycholic acid, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
mp
200-201 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-22(27)28)17-5-6-18-16-13-21(26)20-12-15(25)8-10-24(20,3)19(16)9-11-23(17,18)2/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21+,23-,24-/m1/s1
InChI key
DGABKXLVXPYZII-SIBKNCMHSA-N
Gene Information
General description
Hyodeoxycholic acid is a naturally occurring secondary bile acid. It is produced by the gut flora in the small intestine. Hyodeoxycholic acid is obtained from chenodeoxycholic acid during enterohepatic circulation of bile in rats.
Application
Hyodeoxycholic acid has been used:
  • as a standard for serum bile acid profiling by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method in rat cells.
  • as a component of the growth medium to study its effect as an anti-aging small molecule on the chronological life span (CLS) of the pex5Δ (Δ) strain.
  • as a standard for analyzing bile acid composition and total bile acids in mice cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
700214P700219P30960
description
≥98%
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
≥99.0% (T)
assay
≥98%
assay
99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
200-201 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
170-175 °C, 171-174 °C (lit.)
Gene Information
human ... NR1H2(7376), NR1H3(10062)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... ATIC(471)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hyodeoxycholic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)