Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 527,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
527,00 zł
biological source
bovine blood
Quality Segment
form
dried erythrocytes
mol wt
Mr ~64500
solubility
0.6 M HCl: soluble 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description dried erythrocytes | description lyophilized powder | description lyophilized powder | description lyophilized powder |
| biological source bovine blood | biological source bovine blood | biological source Porcine | biological source horse |
| mol wt Mr ~64500 | mol wt Mr ~64500 | mol wt - | mol wt - |
| form dried erythrocytes | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information cow ... HBA1(281221), HBB(280813), HBE2(513240), HBE4(513108), HBG(511735), alpha globin(512439) | Gene Information cow ... HBA1(281221), HBB(280813), HBE2(513240), HBE4(513108), HBG(511735), alpha globin(512439) | Gene Information pig ... HBB(407066), HBE1(407067) | Gene Information horse ... HBA(100036557), HBB(100054109) |
| solubility 0.6 M HCl: soluble 20 mg/mL | solubility - | solubility H2O: soluble 10 mg/mL | solubility H2O: soluble 10 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hemoglobin from bovine blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?