Przejdź do zawartości
H3416
HR-73
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
8-Bromo-1,2-dihydro-2-phenyl-3H-naphtho[2,1-b]pyran-3-one, HR73
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.21
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C19H13BrO2/c20-14-7-8-15-13(10-14)6-9-18-17(15)11-16(19(21)22-18)12-4-2-1-3-5-12/h1-10,16H,11H2
InChI key
KNCWGGDYISFPIT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HR-73 is a splitomycin derivative that is a SIRT1 inhibitor. HR-73 induces p53 hyperacetylation and decreases HIV transcription.
HR-73 is a swplitomycin derivative that is a SIRT1 inhibitor; induces p53 hyperacetylation and decreases HIV transcription.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)