Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12Cl2N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdrug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Quality Segment
SMILES string
OCc1nnc2CN=C(c3ccccc3Cl)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H12Cl2N4O/c18-10-5-6-14-12(7-10)17(11-3-1-2-4-13(11)19)20-8-15-21-22-16(9-24)23(14)15/h1-7,24H,8-9H2
InChI key
BHUYWUDMVCLHND-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Triazolam metabolite
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?