Merck
H2521
9(S)-Hydroxy-(5Z,7E,11Z,14Z)-eicosatetraenoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ~98%
Synonim(y):
9(S)-HETE
Informacje o tej pozycji
EC Number:
200-578-6
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~98%
concentration
~100 μg/mL in ethanol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
Packaged under Argon.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
14 °C - closed cup - Solvent
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)