Przejdź do zawartości
H1879
8-Hydroxyquinoline β-D-glucopyranoside
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.30
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1OC(Oc2cccc3cccnc23)C(O)C(O)C1O
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)