Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH(OH)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
EC Number:
231-469-1
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
971222
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
160 °C/17 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
NCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
InChI key
ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?