Przejdź do zawartości
H1406
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide
Synonim(y):
(R)-(+)-2-Dipropylamino-8-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrobromide, (R)-(+)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H25NO · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.29
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
Br.CCCN(CCC)[C@@H]1CCc2cccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-10-17(11-4-2)14-9-8-13-6-5-7-16(18)15(13)12-14;/h5-7,14,18H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
InChI key
BATPBOZTBNNDLN-PFEQFJNWSA-N
Biochem/physiol Actions
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT is a full 5-HT1A serotonin receptor agonist; active enantiomer of (±)-8-hydroxy-DPAT.
5-HT1A serotonin receptor agonist
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)