Przejdź do
H0413
HIS-Select® Filter Plate
Synonim(y):
His-tag filtered microplate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41121800
Produkt H0413 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
form
plate
suitability
suitable for (cell culture)
storage temp.
2-8°C
General description
The HIS-Select® Filter Plate is an immobilized metal-ion affinity chromatography (IMAC) product that allows rapid purification of small-scale crude cell extracts containing histidine-tagged proteins. The HIS-Select® Filter Plate contains 20 μm, spherical silica particles (100 nm pore size) with a hydrophilic layer.
The HIS-Select® Filter Plate is selective for recombinant proteins with histidine tags and exhibits very low non-specific binding of other proteins. The selectivity can be modulated with the inclusion of imidazole during chromatography. The binding capacity of the HIS-Select® Filter Plate is typically > 2 mg per well as determined with an approximately 30 kDa histidine-tagged protein.
Application
The HIS-Select® Filter Plate is suitable for purification of recombinant proteins with histidine tags.
Features and Benefits
  • High Selectivity for his-tagged proteins
  • Ready-to-use plate format
  • Compatible with CelLytic cell lysis reagents
Legal Information
Covered by US Patent No 6,623,655 and are sold for research use only. Commercial use requires additional licenses.
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10101-97-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)