Przejdź do
GS63
GST A3-3, rekombinowany ludzki
Synonim(y):
GTA3, S-transferaza glutationowa alfa 3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
frozen liquid
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
25 kDa
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
61 U/mg
mol wt
25 kDa
concentration
1.0 mg/mL
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... GSTA3(2940)
General description
za pomocą spektrofotometrycznego oznaczania koniugacji 1-chloro-2,4-dinitrobenzenu (CDNB) ze zredukowanym glutationem (1 mM) w 100 mM NaPO4 (pH 6,5) w temperaturze pokojowej.
Biochem/physiol Actions
Gen ten koduje S-tranferazę glutationową należącą do genów klasy alfa, które znajdują się w klastrze zmapowanym na chromosomie 6. Geny klasy alfa są wysoce spokrewnione i kodują enzymy o aktywności peroksydazy glutationowej. Jednak w trakcie ewolucji ten gen klasy alfa uległ rozbieżności, gromadząc mutacje w miejscu aktywnym, co spowodowało różnice w specyficzności substratowej i aktywności katalitycznej. Enzym kodowany przez ten gen katalizuje izomeryzację podwójnego wiązania prekursorów progesteronu i testosteronu podczas biosyntezy hormonów steroidowych. Zidentyfikowano dodatkowy wariant transkryptu, ale jego pełna sekwencja nie została określona.
S-transferaza glutationowa alfa 3 (GSTA3) to enzym, który u ludzi jest kodowany przez gen GSTA3. S-transferazy glutationu (GST) to rodzina enzymów, które odgrywają ważną rolę w detoksykacji poprzez katalizowanie koniugacji wielu hydrofobowych i elektrofilowych związków ze zredukowanym glutationem. W oparciu o ich właściwości biochemiczne, immunologiczne i strukturalne, cytozolowe i związane z błoną formy S-transferazy glutationu są kodowane przez dwie różne rodziny supergenów. Obecnie zidentyfikowano osiem różnych klas rozpuszczalnych cytoplazmatycznych S-transferaz glutationowych ssaków: alfa, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta i zeta. Uważa się, że GST funkcjonują w metabolizmie ksenobiotyków i odgrywają rolę w podatności na raka i inne choroby.
Preparation Note
Enzym powinien zostać wykorzystany przez użytkownika końcowego w ciągu 1 roku od jego otrzymania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GS73GS64GS65
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
concentration
1.0 mg/mL
concentration
2.95 mg/mL
concentration
1.01 mg/mL
concentration
3.1 mg/mL
mol wt
25 kDa
mol wt
-
mol wt
25 kDa
mol wt
26 kDa
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)