Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black
Size:
96 wells
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
black
packaging
pack of 40 ea
manufacturer/tradename
Greiner 655900
availability
available only in China
size
96 wells
suitability
suitable for (cell culture)
General description
- Greiner microplates are ideal for storing active agents, patient samples, DNA/RNA or stock cultures.
- Polypropylene material can withstand a high temperature (-196 to +121°C) and are chemically resistant.
- Nonpyrogenic plates are free of detectable DNase, RNase, human DNA.
- Features alphanumeric well coding for identification.
- Sealable with adhesive films and heat sealers for long-term and secure sealing.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner microplate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?