Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Cytiva 29-0187-51
availability
available only in Europe
General description
- Unicorn start 1.0 to oprogramowanie sterujące przeznaczone dla ÄKTA start
- Intuicyjna konstrukcja: proste i elastyczne tworzenie metod przy użyciu wstępnie zdefiniowanych szablonów i faz (kroków).
- Interaktywny obraz procesu: umożliwia monitorowanie przebiegu w czasie rzeczywistym i intuicyjny sposób sterowania przebiegiem.
- Łatwe możliwości raportowania: ocena, porównywanie i udostępnianie wyników, tworzenie i drukowanie raportów pdf
- Zarządzanie danymi: solidna baza danych z łatwym dostępem do danych, bezpieczeństwo i integralność danych.
Oprogramowanie Unicorn start obejmuje różne moduły: System Control, Method Editor, Evaluation i Administration, pozwalające na projektowanie przebiegów, obsługę aparatu ÄKTA start oraz awizację i udostępnianie wyników.
Chociaż ÄKTA start może funkcjonować jako samodzielny system, oprogramowanie Unicorn start maksymalizuje wydajność urządzenia.
Legal Information
Unicorn is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?