Przejdź do
GBL726022
Grace Bio-Labs HybriSlip™ hybridization cover
L × W × thickness 22 mm × 60 mm × 0.25 mm, pkg of 1000 ea
Synonim(y):
coverslide, hydrophobic coverslip, nuclease free coverslip, thin plastic coverslip, Grace Biolabs 726022
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
1691,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122600
Material:
colorless , polycarbonate
Packaging:
pkg of 1000 ea
1691,50 zł
Cena katalogowa1990,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
colorless , polycarbonate
packaging
pkg of 1000 ea
manufacturer/tradename
Grace Bio-Labs 726022
L × W × thickness
22 mm × 60 mm × 0.25 mm
General description
HybriSlip™ ideally suited for in situ hybridization, in situ PCR and hybridization to genomic arrays on glass slides.
HybriSlips are flexible, thin (0.25 mm) covers that minimize fluid friction and facilitate uniform reagent distribution. RNase free, hydrophobic covers will not trap or bind probes to their surfaces like coverglass. Product is ready-to-use without pretreatment. Working surfaces are protected with clean release liners to prevent RNase contamination. HybriSlips remain flat and will not curl, even at high temperatures.
Features and Benefits
  • Ready-to-use
  • RNase and DNase free
  • Hydrophobic
  • Disposable
  • Will not chip, break or curl
Legal Information
HybriSlip is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GBL716022GBL712222GBL714024
description
L × W × thickness 22 mm × 60 mm × 0.25 mm, pkg of 1000 ea
description
L × W × thickness 22 mm × 60 mm × 0.25 mm, pkg of 100 ea
description
L × W × thickness 22 mm × 22 mm × 0.25 mm, pkg of 100 ea
description
L × W × thickness 24 mm × 40 mm × 0.25 mm, pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Grace Bio-Labs 726022
manufacturer/tradename
Grace Bio-Labs 716022
manufacturer/tradename
Grace Bio-Labs 712222
manufacturer/tradename
Grace Bio-Labs 714024
material
colorless , polycarbonate
material
colorless , polycarbonate
material
polycarbonate , colorless
material
polycarbonate , colorless
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
L × W × thickness
22 mm × 60 mm × 0.25 mm
L × W × thickness
22 mm × 60 mm × 0.25 mm
L × W × thickness
22 mm × 22 mm × 0.25 mm
L × W × thickness
24 mm × 40 mm × 0.25 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)