Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Form:
powder
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
sheep
Produkt G9887 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
sheep
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤4% NaCl
storage temp.
−20°C
General description
Application
γ-Globulins from sheep were used to study the influence of HDL-cholesterol-elevating drugs on the in vitro activity of the HDL receptor SR-BI. It was used in a study to test the interstitial transport of rabbit and sheep antibodies in normal and neoplastic tissues. It was also used in a study to test the enhanced progesterone and testosterone secretion, and depressed estradiol secretion in vitro from small white follicle cells of incubating turkey hens.
Preparation Note
Prepared from Cohn Fraction II, III
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?