Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 394,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
394,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Biotechnology Performance Certified
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
solution
concentration
200 mM
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
General description
Ala-Gln supplement provides a stable form of L-glutamine while in solution.
Application
Ala-Gln has been used as a supplement in Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) media-rich in glucose and pyruvate to culture luciferase-expressing MDA-MB-231-luc tumor cells to measure the bioluminescence signals of cells leaking during intra-bone marrow transplantation (IBMT) from dissected long bones. It has also been used as a DMEM - high glucose media to culture human cell lines.
Other Notes
Contains the dipeptide L-Alanyl-L-glutamine. 200 mM supplied in 0.85% NaCl.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form powder | form - | form powder |
| grade Biotechnology Performance Certified | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| impurities endotoxin, tested | impurities - | impurities - | impurities - |
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility - | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ala-Gln
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?