Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.30
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)CCC(N)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C15H16N2O5/c1-8-6-14(19)22-12-7-9(2-3-10(8)12)17-13(18)5-4-11(16)15(20)21/h2-3,6-7,11H,4-5,16H2,1H3,(H,17,18)(H,20,21)
InChI key
JPOAPPISZAGCAO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Glutamic acid γ-(7-amido-4-methylcoumarin) (gammaGlu-AMC) may be useful as a fluorogenic substrate for the detection, differentiation or characterization of gamma-glutamyltransferase(s)/transpeptidase(s).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?