Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł |
50 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 976,00 zł |
Informacje o tej pozycji
303,00 zł
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: 4.5 g/L
phenol red: 0.0213 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable |
| form powder | form liquid | form liquid | form liquid |
| components glucose: 4.5 g/L | components L-glutamine: no | components phenol red: 0.0213 g/L | components L-glutamine: no |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 500 | Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glasgow Minimum Essential Medium
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?