Przejdź do
G5798
[10]-Gingerol
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)- 5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-tetradecanone, 10-Gingerol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.49
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C21H34O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-18(22)16-19(23)13-11-17-12-14-20(24)21(15-17)25-2/h12,14-15,18,22,24H,3-11,13,16H2,1-2H3/t18-/m0/s1
InChI key
AIULWNKTYPZYAN-SFHVURJKSA-N
General description
[10]-Gingerol is a pungent, non-volatile phenolic compound of fresh ginger root.
Application
[10]-Gingerol has been used as an antibacterial agent to study its effects on Escherichia coli ATP synthase. It has also been used as an anti-hyperglycemic agent to test its effects on promoting glucose utilization in 3T3-L1 adipocytes and C2C12 myotubes.
Biochem/physiol Actions
[10]-Gingerol is a potent anti-cancer agent and a known inhibitor of breast cancer cells growth by blocking cell proliferation and inducing programmed cell death. It also inhibits ovarian cancer cells growth by inducing G2 phase cell cycle arrest. 10-Gingerol elicits inhibitory effects towards triple breast cancer cells in both mouse models and in vitro studies. It also displays anti-neuroinflammatory and anti-hyperglycemic activities.
[10]-Gingerol is a bioactive compound found in ginger (Zingiber officinale) with anti-inflammatory and antioxidant activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8920342630G1046
10-Gingerol phyproof® Reference Substance
PHL89203
10-Gingerol
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥94.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [10]-Gingerol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
331.3 °F - closed cup
flash_point_c
166.3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)