Przejdź do
G5173
Garcinol
≥95%
Synonim(y):
(1R,5R,7R)-3-(3,4-Dihydroxybenzoyl)-4-hydroxy-8,8-dimethyl-1,7-bis(3-methyl-2-buten-1-yl)-5-[(2S)-5-methyl-2-(1-methylethenyl)-4-hexen-1-yl]-Bicyclo[3.3.1]non-3-ene-2,9-dione, Camboginol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H50O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
602.80
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95%
form
powder
color
yellow
solubility
>5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\C[C@@H](C[C@@]12C[C@@H](C\C=C(\C)C)C(C)(C)[C@@](C\C=C(/C)C)(C(=O)C(=C1O)C(=O)c3ccc(O)c(O)c3)C2=O)C(C)=C
InChI
1S/C38H50O6/c1-22(2)11-13-27(25(7)8)20-37-21-28(15-12-23(3)4)36(9,10)38(35(37)44,18-17-24(5)6)34(43)31(33(37)42)32(41)26-14-16-29(39)30(40)19-26/h11-12,14,16-17,19,27-28,39-40,42H,7,13,15,18,20-21H2,1-6,8-10H3/t27-,28+,37+,38-/m0/s1
InChI key
QDKLRKZQSOQWJQ-SMDXAGPFSA-N
Biochem/physiol Actions
Garcinol is a HAT (histone acetyltransferase) inhibitor. Garcinol is anti-inflammatory and anti-carcinogenic. Histone acetyltransferases provide opposing enzymatic mechanisms for chromatin remodeling and epigenetic control of gene expression. HATs are involved in regulation of transformation, transcription, differentiation, apoptosis, embryonic development and oncogenesis. IC50 p300 = 7 mM; IC50 PCAF = 5 mM (similar to anacardic acid). Garcinol is highly toxic compared to LTK-14, and does not discriminate between p300 and PCAF.
Garcinol is a HAT (histone acetyltransferase) inhibitor; anti-inflammatory; anti-carcinogenic.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)