Merck
G4375
D-Glucoheptose
≥99%
Synonim(y):
D-Glycero-D-gulo-heptose
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.18
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99%
form
powder
optical activity
[α]20/D -22.5 to -19.0 °, c = 1% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C7H14O7/c8-1-3(10)5(12)7(14)6(13)4(11)2-9/h1,3-7,9-14H,2H2/t3-,4+,5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
YPZMPEPLWKRVLD-PJEQPVAWSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Glucoheptose or d-glycero-d-gulo-heptose was determined not to serve as a carbon or nitrogen source for Salmonella typhimurium.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)